2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2'-Dithiodipyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D5767-1G D5767-25G D5767-5G
SIALD5767-1GEA 36.6 EUR
SIALD5767-1G SIALD5767-25G SIALD5767-5G
2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molecular Weight: 220,32 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006287
CAS-Nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR