Iodmonochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Iodochloride
196961000 196965000
ACRO196961000EA 67 EUR
ACRO196961000 ACRO196965000
Iodmonochlorid 98%
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Molecular Weight: 162.36 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 3.2 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %