Iodmonochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04771.0100
8.04771.0250
8.04771.9003
8.04771.0100EA
77
EUR
8.04771.0100
8.04771.0250
8.04771.9003
Iodmonochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodmonochlorid
Formel:
ClI Molecular Weight: 162,36 g/mol Siedepunkt: 97,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 26 °C Dichte: 3,1 g/cm³ (29 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011354 CAS-Nummer: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 3498 ADR: 8,II Merck Index: 13,05039 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 14 - 27 °C |
Molar Mass | 162.35 g/mol |
Boiling Point | 97 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Density | 3.1 g/cm3 (29 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |