Bromcyan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
110780250
110781000
110785000
ACRO110780250EA
59
EUR
ACRO110780250
ACRO110781000
ACRO110785000
Bromcyan 97%
Bromcyan
Formel:
CBrN Siedepunkt: 61,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 49…54 °C Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011597 CAS-Nummer: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 UN: 1889 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02763 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Argentometric | 96.0 to 103.0 % |
Identification | Bromides : positive |
Clarity of solution | (Aqueous) Passes test |
Clarity of alcohol solution | Passes test |