Bromcyan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C91492-100G C91492-25G C91492-500G C91492-5G
SIALC91492-100GEA 154 EUR
SIALC91492-100G SIALC91492-25G SIALC91492-500G SIALC91492-5G
Bromcyan, Sigma-Aldrich®
Bromcyan
Formel: CBrN
Siedepunkt: 61,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011597
CAS-Nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763