2-Nitroimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Nitro-1H-imidazol
L13546.MC L13546.ME
L13546.MCEA 55.3 EUR
L13546.MC L13546.ME
2-Nitroimidazol ≥98%
2-Nitroimidazol
Purity: 98% CAS No.: 527-73-1 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 116444 Merck Reference: 14,921 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005185
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 287 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005185
CAS-Nummer: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00923