4-Nitroimidazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 60.3 EUR
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazol 98%
4-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: 303 °C (Zers.)
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %