4-Nitroimidazol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol
KM01643.250 KM01643.1
CHMPKM01643.250EA 0 EUR
CHMPKM01643.250 MAYBKM01643.1
4-Nitroimidazol
4-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7