Imidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin
122020020 122020050 122021000 122025000 122020100
ACRO122020020EA 437 EUR
ACRO122020020 ACRO122020050 ACRO122021000 ACRO122025000 ACRO122020100
Imidazol 99%
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255…256 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Flammpunkt: 145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %