Imidazol ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin
0527-100GEA 237 EUR
0527-100G 0527-50G 0527-1KG
Imidazol ≥99% für die Biotechnologie
Imidazol
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,1 %
Schmelzpunkt 88 - 92 °C
pH (5%, Wasser)@25°C 9,5 - 10,5
Proteasen Keine
Reinheit > 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (20%, Wasser) Entspricht