Imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin
021690-500G 021690-1KG
FLUO021690-500GEA 55.4 EUR
FLUO021690-500G FLUO021690-1KG
Imidazol
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM