NucSpot® 470 1000X in DMSO nuklearer Farbstoff
Lieferant: Biotium
40083 40083-T
40083.EA 536 EUR
40083. 40083-T
NucSpot® 470 1000X in DMSO nuklearer Farbstoff
NucSpot®
NucSpot 470 ist ein nicht membrangängiger zellkernspezifischer, grün fluoreszierender DNA-Farbstoff für den FITC-Kanal. Er ist in Abwesenheit von DNA praktisch nicht-fluoreszierend, doch fluoresziert hellgrün bei Bindung an DNA.
  • Excitation/Emission 460/546 nm (with DNA)
NucSpot 470 färbt spezifisch den Kern fixierter und permeabilisierter Zellen, während andere grüne Nukleinsäure-Farbstoffe wie TOTO®, TO-PRO® oder SYTOX® sowohl den Zellkern als auch das Zytoplasma anfärben.
Der Farbstoff kann auch zum selektiven Anfärben von toten Zellen in lebenden Kulturen verwendet werden.
NucSpot 470 zeigt eine grüne Fluoreszenz, die mit üblichen Einstellungen für FITC abgebildet werden kann. Mit einer Anregung bei 460 nm ist er auch hervorragend für Instrumente mit blauen LED-Anregungsquellen geeignet.