Imidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14223.0005
8.14223.0250
8.14223.1000
8.14223.9025
8.14223.0005EA
24.8
EUR
8.14223.0005
8.14223.0250
8.14223.1000
8.14223.9025
Imidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molecular Weight: 68.08 g/mol Siedepunkt: 255 Schmelzpunkt: 89…90 °C Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 135 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 633 g/l (20 °C) |
Melting Point | 89 - 90 °C |
Molar Mass | 68.08 g/mol |
Bulk Density | 500 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 256 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.003 hPa (20 °C) |
Flash Point | 145 °C |
Density | 1.030 g/cm3 |
pH | 10.5 (67 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |