4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt ≥98%, kristalliner Feststoff fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: Bis-ANS
21820-1 21820-10 21820-5
CAYM21820-1EA 43 EUR
CAYM21820-1 CAYM21820-10 CAYM21820-5
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt ≥98%, kristalliner Feststoff fluoreszierender Farbstoff
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt
bis-ANS ist ein hochaffiner, nichtkovalenter extrinsischer Fluoreszenzfarbstoff, der zur Analyse der Proteinkonformation eingesetzt wird. Seine vorrangige Interaktion mit Proteinen erfolgt durch seine hydrophoben Phenyl- und Naphthylgruppen.
  • Emission 523 (frei), 496 (gebunden) nm
  • Anregung 390 (frei), 484 (gebunden) nm
  • λmax 222, 275, 395 nm
Das Anregungsmaximum von bis-ANS liegt bei 390 nm. Das Emissionsmaximum liegt bei 523 nm, wenn es frei in Lösung vorliegt. Wenn bis-ANS jedoch an ein Protein gebunden ist, kommt es bei zunehmender Fluoreszenzintensität zu einer Blauverschiebung; so weist es zum Beispiel bei Bindung an das intestinale Fettsäurebindungsprotein (FAPB2) ein Emissionsmaximum von 484-496 nm auf. bis-ANS wird zur Markierung mechanisch geschädigter Neuronen in akuten Hirnschnitten verwendet. Es hemmt außerdem stark den Mikrotubuli-Aufbau.
Formel: C₃₂H₂₂K₂N₂O₆S₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011592
CAS-Nummer: 65664-81-5