1-Methylimidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
A12575.22EA
39
EUR
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
1-Methylimidazol ≥99%
1-Methylimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -6°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 105197
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005292
Formel:
C₄H₆N₂ Molecular Weight: 82,11 g/mol Siedepunkt: 195…197 °C Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1,031 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005292 CAS-Nummer: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8,III |