1-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
336092-100ML 336092-1L 336092-2L
SIAL336092-100MLEA 115 EUR
SIAL336092-100ML SIAL336092-1L SIAL336092-2L
1-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,II