1-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
M50834-100G
M50834-500G
SIALM50834-100GEA
41.9
EUR
SIALM50834-100G
SIALM50834-500G
1-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol
Formel:
C₄H₆N₂ Molecular Weight: 82,11 g/mol Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005292 CAS-Nummer: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...