4-Methylimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methyl-1H-imidazol
B24139.09
B24139.18
B24139.30
B24139.09EA
29.6
EUR
B24139.09
B24139.18
B24139.30
4-Methylimidazol ≥98%
4-Methylimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 822-36-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 49-57°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 1453
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005201
Formel:
C₄H₆N₂ Molecular Weight: 82,11 g/mol Siedepunkt: 263 °C Schmelzpunkt: 49…57 °C Dichte: 1,020 Flammpunkt: 157 °C (314 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005201 CAS-Nummer: 822-36-6 EINECS: 212-497-3 UN: 3263 ADR: 8,III |