4-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
199885-250G 199885-50G
SIAL199885-250GEA 180 EUR
SIAL199885-250G SIAL199885-50G
4-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
4-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Molecular Weight: 82,11 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
MDL: MFCD00005201
CAS-Nummer: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III