1-Benzylimidazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Benzyl-1H-imidazole
152250050 152250250 152251000
ACRO152250050EA 36.1 EUR
ACRO152250050 ACRO152250250 ACRO152251000
1-Benzylimidazol 99%
1-Benzylimidazol
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005296
CAS-Nummer: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %