1-Benzylimidazol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Benzyl-1H-imidazole

L00802.06 L00802.14
L00802.06EA 34.1 EUR
L00802.06 L00802.14
1-Benzylimidazol ≥98%
1-Benzylimidazol

Purity: 98+% CAS No.: 4238-71-5 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 68-73° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00005296

Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 310 °C
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005296
CAS-Nummer: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR