1,2-Dimethylimidazol 96+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 39.1 EUR
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimethylimidazol 96+%
1,2-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,084 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %