1,2-Dimethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03245.0100
8.03245.0500
8.03245.0100EA
51.2
EUR
8.03245.0100
8.03245.0500
1,2-Dimethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazol
Formel:
C₅H₈N₂ Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38 °C Dichte: 1,084 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005294 CAS-Nummer: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 30 - 40 °C |
Molar Mass | 96.13 g/mol |
Boiling Point | 205 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 93 °C |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |