1,2-Dimethylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136131-100G
136131-500G
136131-5G
SIAL136131-100GEA
42.2
EUR
SIAL136131-100G
SIAL136131-500G
SIAL136131-5G
1,2-Dimethylimidazol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazol
Formel:
C₅H₈N₂ Molecular Weight: 96,13 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38 °C Dichte: 1,084 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005294 CAS-Nummer: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |