2,4-Dimethylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11949.06 A11949.14
A11949.06EA 93.1 EUR
A11949.06 A11949.14
2,4-Dimethylimidazol ≥97%
2,4-Dimethylimidazol
Purity: 97% CAS No.: 930-62-1 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 266°/733mm UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00022365
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 266 °C (733 mmHg)
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022365
CAS-Nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III