1,1'-Carbonyldiimidazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1'-Carbonylbis(imidazol), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazol, N,N'-Carbonyldiimidazol, CDI
151810100
151810250
151811000
151815000
ACRO151810100EA
45.4
EUR
ACRO151810100
ACRO151810250
ACRO151811000
ACRO151815000
1,1'-Carbonyldiimidazol 97%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel:
C₇H₆N₄O Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005286 CAS-Nummer: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3259 ADR: 8,II Merck Index: 14,01819 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |