1,1'-Carbonyldiimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1'-Carbonylbis(imidazol), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazol, N,N'-Carbonyldiimidazol, CDI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02301.0005
8.02301.0025
8.02301.0100
8.02301.0002
8.02301.2500
8.02301.0005EA
30.7
EUR
8.02301.0005
8.02301.0025
8.02301.0100
8.02301.0002
8.02301.2500
1,1'-Carbonyldiimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel:
C₇H₆N₄O Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 111…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005286 CAS-Nummer: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3263 ADR: 8,II Merck Index: 14,01819 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 116 - 120 °C |
Molar Mass | 162.15 g/mol |
pH | 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C7H6N4O |