1,1'-Thiocarbonyldiimidazol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
B22008.09 B22008.18 B22008.30
B22008.09EA 87.6 EUR
B22008.09 B22008.18 B22008.30
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol tech. 90%, technische Qualität
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Purity: 90% CAS No.: 6160-65-2 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 609349 MDL No.: MFCD00005289
Formel: C₇H₆N₄S
Molecular Weight: 178.22 g/mol
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005289
CAS-Nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4