1-Phenylimidazol
Lieferant: CHEMPUR
JFD01257.250 JFD01257.1
CHMPJFD01257.250EA 0 EUR
CHMPJFD01257.250 MAYBJFD01257.1
1-Phenylimidazol
1-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041204
CAS-Nummer: 7164-98-9
UN: 2384
ADR: 3,II