1-Phenylimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
002610-5G 002610-1G
FLUO002610-5GEA 359 EUR
FLUO002610-5G FLUO002610-1G
1-Phenylimidazol
1-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041204
CAS-Nummer: 7164-98-9
UN: 2384
ADR: 3,II