2-Phenylimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenyl-1H-imidazole
356430250 356431000
ACRO356430250EA 48.7 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazol 98%
2-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 141…148 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005186
CAS-Nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %