2-Phenylimidazol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Phenyl-1H-imidazole

B23858.14 B23858.22
B23858.14EA 40 EUR
B23858.14 B23858.22
2-Phenylimidazol ≥98%
2-Phenylimidazol

Purity: 98+% CAS No.: 670-96-2 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 146-150° Boiling Point: 198-200°/7mm Beilstein Reference: 114011 MDL No.: MFCD00005186

Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 198…200 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200 °C (392 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005186
CAS-Nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR