4-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenyl-1H-imidazole
144754-10G 144754-5G
SIAL144754-10GEA 98.4 EUR
SIAL144754-10G SIAL144754-5G
4-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®
4-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 144…146 °C
MDL: MFCD00005197
CAS-Nummer: 670-95-1
EINECS: 211-580-1