2-Brom-1-indanon
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
CD00348.250 CD00348.1
CHMPCD00348.250EA 0 EUR
CHMPCD00348.250 MAYBCD00348.1
2-Brom-1-indanon
2-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,06 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 38 °C
MDL: MFCD00041030
CAS-Nummer: 1775-27-5