5-Brom-1-indanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
309570010 309570050
ACRO309570010EA 35.3 EUR
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Brom-1-indanon 97%
5-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,06 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082718
CAS-Nummer: 34598-49-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %