1-Indanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Oxoindan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

I2304-100G I2304-10G I2304-25G
SIALI2304-100GEA 324 EUR
SIALI2304-100G SIALI2304-10G SIALI2304-25G
1-Indanon, Sigma-Aldrich®
1-Indanon
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1.1028 g/cm³ (40 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003785
CAS-Nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR