2-Indanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146692-10G 146692-50G
SIAL146692-10GEA 187 EUR
SIAL146692-10G SIAL146692-50G
2-Indanon, Sigma-Aldrich®
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.0712 g/cm³ (67 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003792
CAS-Nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3