5,6-Dimethoxy-1-indanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
147826-25G 147826-5G
SIAL147826-25GEA 67.7 EUR
SIAL147826-25G SIAL147826-5G
5,6-Dimethoxy-1-indanon, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethoxy-1-indanon
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003790
CAS-Nummer: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8