1,3-Indandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dioxoindan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I2002-5G-A I2002-25G-A
SIALI2002-5G-AEA 45.4 EUR
SIALI2002-5G-A SIALI2002-25G-A
1,3-Indandion, Sigma-Aldrich®
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7