5-Fluor-1-indanon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
001181-5G 001181-100G 001181-25G
FLUO001181-5GEA 64.7 EUR
FLUO001181-5G FLUO001181-100G FLUO001181-25G
5-Fluor-1-indanon
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molecular Weight: 150.15 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041031
CAS-Nummer: 700-84-5