5-Fluor-1-indanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185663-1G 185663-5G
SIAL185663-1GEA 90.1 EUR
SIAL185663-1G SIAL185663-5G
5-Fluor-1-indanon, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molecular Weight: 150,15 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041031
CAS-Nummer: 700-84-5