4-Bromindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
524336-1ML 524336-5ML
SIAL524336-1MLEA 112 EUR
SIAL524336-1ML SIAL524336-5ML
4-Bromindol, Sigma-Aldrich®
4-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
MDL: MFCD00671502
CAS-Nummer: 52488-36-5