5-Bromindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B68607-25G B68607-5G
SIALB68607-25GEA 152 EUR
SIALB68607-25G SIALB68607-5G
5-Bromindol, Sigma-Aldrich®
5-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005670
CAS-Nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7