6-Bromindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
L17703.03 L17703.MD
L17703.03EA 148 EUR
L17703.03 L17703.MD
6-Bromindol ≥98%
6-Bromindol
Purity: 98% CAS No.: 52415-29-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 91-93° Boiling Point: 70-75°/0.01mm MDL No.: MFCD00238550
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 70…75 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9