6-Bromindol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-1H-indole
RH00739.250
RH00739.1
MAYBRH00739.250EA
0
EUR
MAYBRH00739.250
MAYBRH00739.1
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238550 CAS-Nummer: 52415-29-9 |