6-Bromindol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
FL13449.POR 013449-1G 013449-5G
CHMPFL13449.POREA 0 EUR
CHMPFL13449.POR FLUO013449-1G FLUO013449-5G
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9