6-Bromindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
524344-1G 524344-5G
SIAL524344-1GEA 81.5 EUR
SIAL524344-1G SIAL524344-5G
6-Bromindol, Sigma-Aldrich®
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9