7-Bromindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
473723-1G 473723-5G
SIAL473723-1GEA 142 EUR
SIAL473723-1G SIAL473723-5G
7-Bromindol, Sigma-Aldrich®
7-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
MDL: MFCD00799492
CAS-Nummer: 51417-51-7