5-Chlorindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chloro-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C47604-1G C47604-5G
SIALC47604-1GEA 64.1 EUR
SIALC47604-1G SIALC47604-5G
5-Chlorindol, Sigma-Aldrich®
5-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Schmelzpunkt: 71…72 °C
MDL: MFCD00005672
CAS-Nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9