7-Chlorindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17637.03
L17637.MD
L17637.03EA
120
EUR
L17637.03
L17637.MD
7-Chlorindol ≥98%
7-Chlorindol
Purity: 98%
CAS No.: 53924-05-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 57-58°
Beilstein Reference: 114743
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151.6 g/mol Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321301 CAS-Nummer: 53924-05-3 EINECS: 258-865-7 |